Tisk…
Diphenylphosphinostyrene
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: Diphenyl(4-vinylphenyl)phosphine
OR315714-10G OR315714-1G OR315714-5G
APOSOR315714-10GEA 4570 CZK
APOSOR315714-10G APOSOR315714-1G APOSOR315714-5G
Diphenylphosphinostyrene
Diphenylphosphinostyrene
Vzorec: C₂₀H₁₇P
MW: 288.323 g/mol
Bod tání: 75…80 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD04038139
CAS číslo: 40538-11-2