Tisk…
(1R,4R)-tert-Butyl 2,5-diazabicyclo[2.2.1]heptane-2-carboxylate
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR315595-1G OR315595-250MG
APOSOR315595-1GEA 7440 CZK
APOSOR315595-1G APOSOR315595-250MG
(1R,4R)-tert-Butyl 2,5-diazabicyclo[2.2.1]heptane-2-carboxylate
(1R,4R)-tert-Butyl 2,5-diazabicyclo[2.2.1]heptane-2-carboxylate
Vzorec: C₁₀H₁₈N₂O₂
MW: 198,262 g/mol
Bod tání: 75…77 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD01321293
CAS číslo: 134003-84-2