Tisk…
tert-Butyl 4-bromobenzylcarbamate 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR315540-10G OR315540-25G OR315540-5G
APOSOR315540-10GEA 4930 CZK
APOSOR315540-10G APOSOR315540-25G APOSOR315540-5G
tert-Butyl 4-bromobenzylcarbamate 98%
tert-Butyl 4-bromobenzylcarbamate
Vzorec: C₁₂H₁₆BrNO₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD08703140
CAS číslo: 68819-84-1