1-(3-Bromophenyl)-2-methylpropan-1-one 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR315509-1G
OR315509-5G
APOSOR315509-1GEA
5200
CZK
APOSOR315509-1G
APOSOR315509-5G
1-(3-Bromophenyl)-2-methylpropan-1-one 98%
1-(3-Bromophenyl)-2-methylpropan-1-one
Vzorec:
C₁₀H₁₁BrO MW: 227,098 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD08437145 CAS číslo: 2415-93-2 |