Ethyl 5-bromo-6-hydroxypicolinate 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR315313-1G
OR315313-100MG
OR315313-250MG
APOSOR315313-1GEA
8600
CZK
APOSOR315313-1G
APOSOR315313-100MG
APOSOR315313-250MG
Ethyl 5-bromo-6-hydroxypicolinate 98%
Ethyl 5-bromo-6-hydroxypicolinate
Vzorec:
C₈H₈BrNO₃ Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD14698334 CAS číslo: 1214346-74-3 |