Tisk…
6-Bromo-3-chlorobenzo[d]isoxazole
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR315304-1G OR315304-250MG
APOSOR315304-1GEA 14350 CZK
APOSOR315304-1G APOSOR315304-250MG
6-Bromo-3-chlorobenzo[d]isoxazole
6-Bromo-3-chlorobenzo[d]isoxazole
Vzorec: C₇H₃BrClNO
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD12406141
CAS číslo: 1243389-57-2