2-Amino-2-methylpropanenitrile hydrochloride 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Nebezpečí
|
OR315172-25G
OR315172-5G
APOSOR315172-25GEA
705
CZK
APOSOR315172-25G
APOSOR315172-5G
2-Amino-2-methylpropanenitrile hydrochloride 95%
2-Amino-2-methylpropanenitrile hydrochloride
Vzorec:
C₄H₈N₂·ClH Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD08456816 CAS číslo: 50846-36-1 UN: 2811 ADR: 6.1,III |