Tisk…
7-Chloro-1-indanone
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 7-Chlorindan-1-on
OR315162-1G OR315162-5G
APOSOR315162-1GEA 1620 CZK
APOSOR315162-1G APOSOR315162-5G
7-Chloro-1-indanone
7-Chloro-1-indanone
Vzorec: C₉H₇ClO
MW: 166,604 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06796576
CAS číslo: 34911-25-6