Tisk…
5-Bromo-2-chloro-3-methoxypyrazine
Dodavatel: Apollo Scientific
OR315095-1G OR315095-250MG OR315095-5G
APOSOR315095-1GEA 1740 CZK
APOSOR315095-1G APOSOR315095-250MG APOSOR315095-5G
5-Bromo-2-chloro-3-methoxypyrazine
5-Bromo-2-chloro-3-methoxypyrazine
Vzorec: C₅H₄BrClN₂O
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD18250187
CAS číslo: 89283-94-3