Tisk…
3-Bromo-2-methoxy-4-picoline
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR315079-1G OR315079-5G
APOSOR315079-1GEA 1080 CZK
APOSOR315079-1G APOSOR315079-5G
3-Bromo-2-methoxy-4-picoline
3-Bromo-2-methoxy-4-picoline
Vzorec: C₇H₈BrNO
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD08061305
CAS číslo: 717843-51-1