Tisk…
3-Iodo-2-nitropyridine 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR315076-5G
APOSOR315076-5GEA 2650 CZK
APOSOR315076-5G
3-Iodo-2-nitropyridine 98%
3-Iodo-2-nitropyridine
Vzorec: C₅H₃IN₂O₂
MW: 249,994 g/mol
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD08061318
CAS číslo: 54231-34-4