Tisk…
(1S)-(+)-2-Azabicyclo[2.2.1]hept-5-en-3-one
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: (1S,4R)-2-Azabicyclo[2.2.1]hept-5-en-3-one
OR315003-1G OR315003-5G OR315003-10G
APOSOR315003-1GEA 622 CZK
APOSOR315003-1G APOSOR315003-5G APOSOR315003-10G
(1S)-(+)-2-Azabicyclo[2.2.1]hept-5-en-3-one
(1S)-(+)-2-Azabicyclo[2.2.1]hept-5-en-3-one
Vzorec: C₆H₇NO
MW: 109,126 g/mol
Bod tání: 94…97 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00211275
CAS číslo: 130931-83-8