6-Chloro-4-iodo-3-hydroxypyridine
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
2-Chloro-4-iodo-5-hydroxypyridine, 6-Chloro-4-iodopyridin-3-ol
OR314078-1G
APOSOR314078-1GEA
2200
CZK
APOSOR314078-1G
6-Chloro-4-iodo-3-hydroxypyridine
6-Chloro-4-iodo-3-hydroxypyridine
Vzorec:
C₅H₃ClINO MW: 255,441 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD11977445 CAS číslo: 877133-58-9 |