Tisk…
2-Methyl-3-hydroxy-6-iodopyridine 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: 6-Iodo-2-methylpyridin-3-ol
OR314076-1G OR314076-250MG OR314076-5G
APOSOR314076-1GEA 5690 CZK
APOSOR314076-1G APOSOR314076-250MG APOSOR314076-5G
2-Methyl-3-hydroxy-6-iodopyridine 95%
2-Methyl-3-hydroxy-6-iodopyridine
Vzorec: C₆H₆INO
MW: 235.022 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD11044376
CAS číslo: 848952-39-6