Tisk…
1-(3,5-Dichlorophenyl)ethylamine hydrochloride
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR314005-1G OR314005-250MG OR314005-5G
APOSOR314005-1GEA 4270 CZK
APOSOR314005-1G APOSOR314005-250MG APOSOR314005-5G
1-(3,5-Dichlorophenyl)ethylamine hydrochloride
1-(3,5-Dichlorophenyl)ethylamine hydrochloride
Vzorec: C₈H₉Cl₂N·ClH
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD18705305
CAS číslo: 321318-36-9