Tisk…
2-(4-Chlorophenyl)-4'-methylacetophenone
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR314003-1G OR314003-250MG OR314003-5G
APOSOR314003-1GEA 15870 CZK
APOSOR314003-1G APOSOR314003-250MG APOSOR314003-5G
2-(4-Chlorophenyl)-4'-methylacetophenone
2-(4-Chlorophenyl)-4'-methylacetophenone
Vzorec: C₁₅H₁₃ClO
MW: 244,716 g/mol
Bod tání: 112…114 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD11210879
CAS číslo: 62006-19-3