Tisk…
3-Bromo-2-chloroaniline 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR313100-25G
APOSOR313100-25GEA 5260 CZK
APOSOR313100-25G
3-Bromo-2-chloroaniline 95%
3-Bromo-2-chloroaniline
Vzorec: C₆H₅BrClN
MW: 206,468 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD11848536
CAS číslo: 56131-46-5
UN: 2019
ADR: 6.1,II