Methyl 2-(4-formylphenyl)acetate 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
OR313093-5G
APOSOR313093-5GEA
3410
CZK
APOSOR313093-5G
Methyl 2-(4-formylphenyl)acetate 98%
Methyl 2-(4-formylphenyl)acetate
Vzorec:
C₁₀H₁₀O₃ MW: 178,185 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD17018734 CAS číslo: 96524-70-8 |