Tisk…
(S)-2-Methylpiperidine
Dodavatel: Apollo Scientific
OR313089-1G OR313089-5G
APOSOR313089-1GEA 4270 CZK
APOSOR313089-1G APOSOR313089-5G
(S)-2-Methylpiperidine
(S)-2-Methylpiperidine
Vzorec: C₆H₁₃N
MW: 99,174 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01862169
CAS číslo: 3197-42-0