Tisk…
3-Amino-1-n-boc-azepane
Dodavatel: Apollo Scientific
OR313087-1G OR313087-5G
APOSOR313087-1GEA 4340 CZK
APOSOR313087-1G APOSOR313087-5G
3-Amino-1-n-boc-azepane
3-Amino-1-n-boc-azepane
Vzorec: C₁₁H₂₂N₂O₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06738754
CAS číslo: 609789-17-5