Tisk…
Isothiazole-5-carboxylic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
OR313078-1G OR313078-250MG
APOSOR313078-1GEA 2360 CZK
APOSOR313078-1G APOSOR313078-250MG
Isothiazole-5-carboxylic acid
Isothiazole-5-carboxylic acid
Vzorec: C₄H₃NO₂S
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD07369964
CAS číslo: 10271-85-9