Tisk…
3-Chloro-5-methoxyaniline
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR313073-1G OR313073-5G OR313073-25G
APOSOR313073-1GEA 1540 CZK
APOSOR313073-1G APOSOR313073-5G APOSOR313073-25G
3-Chloro-5-methoxyaniline
3-Chloro-5-methoxyaniline
Vzorec: C₇H₈ClNO
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD11035922
CAS číslo: 10272-06-7
EINECS: 233-614-4