Tisk…
(Pyrazin-2-yl)acetic acid 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 2-(Pyrazin-2-yl)ethanoic acid, 2-(Carboxymethyl)pyrazine, 2-(Carboxymethyl)-1,4-diazine
OR313069-1G OR313069-5G
APOSOR313069-1GEA 3230 CZK
APOSOR313069-1G APOSOR313069-5G
(Pyrazin-2-yl)acetic acid 97%
(Pyrazin-2-yl)acetic acid
Vzorec: C₆H₆N₂O₂
MW: 138.124 g/mol
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD06796638
CAS číslo: 140914-89-2