Tisk…
(S)-3-Methyl-pyrrolidine hydrochloride
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: (S)-3-Methylpyrrolidine hydrochloride
OR313067-1G OR313067-250MG
APOSOR313067-1GEA 6290 CZK
APOSOR313067-1G APOSOR313067-250MG
(S)-3-Methyl-pyrrolidine hydrochloride
(S)-3-Methyl-pyrrolidine hydrochloride
Vzorec: C₅H₁₁N·ClH
MW: 121,608 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06796632
CAS číslo: 186597-29-5