5-Nitro-2,4,6-trichloropyrimidine
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
OR313061-1G
OR313061-5G
APOSOR313061-1GEA
0
CZK
APOSOR313061-1G
APOSOR313061-5G
5-Nitro-2,4,6-trichloropyrimidine
5-Nitro-2,4,6-trichloropyrimidine
Vzorec:
C₄Cl₃N₃O₂ Storage Temperature: Refrigerator |
MDL Number:
MFCD00091516 CAS číslo: 4359-87-9 |