Tisk…
1,2,3,4-Tetrahydro-isoquinoline-5-carbonitrile 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR313060-1G OR313060-250MG OR313060-100MG
APOSOR313060-1GEA 41330 CZK
APOSOR313060-1G APOSOR313060-250MG APOSOR313060-100MG
1,2,3,4-Tetrahydro-isoquinoline-5-carbonitrile 95%
1,2,3,4-Tetrahydro-isoquinoline-5-carbonitrile
Vzorec: C₁₀H₁₀N₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD07369985
CAS číslo: 215794-24-4