Tisk…
2-Methyl-1H-pyrrolo[2,3-c]pyridine 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR313057-1G OR313057-250MG
APOSOR313057-1GEA 13630 CZK
APOSOR313057-1G APOSOR313057-250MG
2-Methyl-1H-pyrrolo[2,3-c]pyridine 97%
2-Methyl-1H-pyrrolo[2,3-c]pyridine
Vzorec: C₈H₈N₂
MW: 132,163 g/mol
Bod tání: 183 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD07776769
CAS číslo: 65645-56-9