Tisk…
N-Boc-4-(2-bromo-ethyl)-piperidine 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: tert-Butyl 4-(2-bromoethyl)piperidine-1-carboxylate
OR313032-1G OR313032-5G
APOSOR313032-1GEA 3230 CZK
APOSOR313032-1G APOSOR313032-5G
N-Boc-4-(2-bromo-ethyl)-piperidine 97%
N-Boc-4-(2-bromo-ethyl)-piperidine
Vzorec: C₁₂H₂₂BrNO₂
Bod tání: 39…42 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06410598
CAS číslo: 169457-73-2