Tisk…
N-Boc-4-amino-2-butanone
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: tert-Butyl (3-oxobutyl)carbamate
OR313028-1G OR313028-250MG
APOSOR313028-1GEA 11340 CZK
APOSOR313028-1G APOSOR313028-250MG
N-Boc-4-amino-2-butanone
N-Boc-4-amino-2-butanone
Vzorec: C₉H₁₇NO₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD14539579
CAS číslo: 54614-95-8