3-Amino-1-N-methyl-azetidine dihydrochloride 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
OR313027-1G
OR313027-5G
APOSOR313027-1GEA
9920
CZK
APOSOR313027-1G
APOSOR313027-5G
3-Amino-1-N-methyl-azetidine dihydrochloride 97%
3-Amino-1-N-methyl-azetidine dihydrochloride
Vzorec:
C₄H₁₀N₂·2ClH Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD07366633 CAS číslo: 1139634-75-5 |