Tisk…
Benzo[b]thiophen-4-ol
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR313024-1G OR313024-250MG
APOSOR313024-1GEA 10090 CZK
APOSOR313024-1G APOSOR313024-250MG
Benzo[b]thiophen-4-ol
Benzo[b]thiophen-4-ol
Vzorec: C₈H₆OS
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD01663547
CAS číslo: 3610-02-4
EINECS: 222-776-1