Tisk…
1-Oxa-4,9-diazaspiro[5.5]undecane, N9-BOC protected 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR313020-1G OR313020-250MG
APOSOR313020-1GEA 4530 CZK
APOSOR313020-1G APOSOR313020-250MG
1-Oxa-4,9-diazaspiro[5.5]undecane, N9-BOC protected 97%
1-Oxa-4,9-diazaspiro[5.5]undecane, N9-BOC protected
Vzorec: C₁₃H₂₄N₂O₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD11227065
CAS číslo: 930785-40-3