Tisk…
4,6-Dichloropyrido[3,2-d]pyrimidine
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR313016-1G OR313016-250MG
APOSOR313016-1GEA 3640 CZK
APOSOR313016-1G APOSOR313016-250MG
4,6-Dichloropyrido[3,2-d]pyrimidine
4,6-Dichloropyrido[3,2-d]pyrimidine
Vzorec: C₇H₃Cl₂N₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD11846204
CAS číslo: 175358-02-8