Tisk…
5,5-Dimethyl-dihydro-furan-2-one
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR313007-1G OR313007-5G
APOSOR313007-1GEA 2070 CZK
APOSOR313007-1G APOSOR313007-5G
5,5-Dimethyl-dihydro-furan-2-one
5,5-Dimethyl-dihydro-furan-2-one
Vzorec: C₆H₁₀O₂
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD08061147
CAS číslo: 3123-97-5