Tisk…
(3R)-3-(Bromomethyl)pyrrolidine, N-BOC protected
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR313003-1G OR313003-250MG
APOSOR313003-1GEA 12200 CZK
APOSOR313003-1G APOSOR313003-250MG
(3R)-3-(Bromomethyl)pyrrolidine, N-BOC protected
(3R)-3-(Bromomethyl)pyrrolidine, N-BOC protected
Vzorec: C₁₀H₁₈BrNO₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD08059335
CAS číslo: 1067230-65-2