Tisk…
8-Benzyl-1,3,8-triaza-spiro[4.5]decan-4-one
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR313002-1G OR313002-250MG
APOSOR313002-1GEA 6680 CZK
APOSOR313002-1G APOSOR313002-250MG
8-Benzyl-1,3,8-triaza-spiro[4.5]decan-4-one
8-Benzyl-1,3,8-triaza-spiro[4.5]decan-4-one
Vzorec: C₁₄H₁₉N₃O
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD13152416
CAS číslo: 170921-48-9