Methyl (2R,3R,4S,5S)-4-(hydroxymethyl)cubane-1-carboxylate 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
Methyl 4-(hydroxymethyl)cubane-1-carboxylate
OR312541-250MG
OR312541-100MG
APOSOR312541-250MGEA
11740
CZK
APOSOR312541-250MG
APOSOR312541-100MG
Methyl (2R,3R,4S,5S)-4-(hydroxymethyl)cubane-1-carboxylate 95%
Methyl (2R,3R,4S,5S)-4-(hydroxymethyl)cubane-1-carboxylate
Vzorec:
C₁₁H₁₂O₃ MW: 192,211 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD08458190 CAS číslo: 60462-19-3 |