Tisk…
(2R,3R,5R,6R,7R,8R)-Cubane-1-carboxylic acid 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR312529-1G OR312529-250MG
APOSOR312529-1GEA 76040 CZK
APOSOR312529-1G APOSOR312529-250MG
(2R,3R,5R,6R,7R,8R)-Cubane-1-carboxylic acid 95%
(2R,3R,5R,6R,7R,8R)-Cubane-1-carboxylic acid
Vzorec: C₉H₈O₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD29060095
CAS číslo: 53578-15-7