4-Cyanobicyclo[2.2.2]octane-1-carboxylic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
OR312495-1G
OR312495-250MG
APOSOR312495-1GEA
39680
CZK
APOSOR312495-1G
APOSOR312495-250MG
4-Cyanobicyclo[2.2.2]octane-1-carboxylic acid
4-Cyanobicyclo[2.2.2]octane-1-carboxylic acid
Vzorec:
C₁₀H₁₃NO₂ MW: 179,216 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00967723 CAS číslo: 15941-09-0 |