Bicyclo[2.2.2]octane-1,4-diyldimethanol
Dodavatel: Apollo Scientific
OR312493-1G
OR312493-5G
APOSOR312493-1GEA
1410
CZK
APOSOR312493-1G
APOSOR312493-5G
Bicyclo[2.2.2]octane-1,4-diyldimethanol
Bicyclo[2.2.2]octane-1,4-diyldimethanol
Vzorec:
C₁₀H₁₈O₂ MW: 170,249 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD23135544 CAS číslo: 826-45-9 |