Tisk…
4-((tert-Butoxycarbonyl)amino)bicyclo[2.2.2]octane-1-carboxylic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
OR312487-1G OR312487-250MG
APOSOR312487-1GEA 4630 CZK
APOSOR312487-1G APOSOR312487-250MG
4-((tert-Butoxycarbonyl)amino)bicyclo[2.2.2]octane-1-carboxylic acid
4-((tert-Butoxycarbonyl)amino)bicyclo[2.2.2]octane-1-carboxylic acid
Vzorec: C₁₄H₂₃NO₄
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD22577789
CAS číslo: 863304-76-1