Ethyl 3-iodobicyclo[1.1.1]pentane-1-carboxylate
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
OR312479-1G
OR312479-250MG
APOSOR312479-1GEA
68440
CZK
APOSOR312479-1G
APOSOR312479-250MG
Ethyl 3-iodobicyclo[1.1.1]pentane-1-carboxylate
Ethyl 3-iodobicyclo[1.1.1]pentane-1-carboxylate
Vzorec:
C₈H₁₁IO₂ Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD29037335 CAS číslo: 1936371-35-5 |