Tisk…
3-Acetylbicyclo[1.1.1]pentane-1-carboxylic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
OR312477-250MG
APOSOR312477-250MGEA 30590 CZK
APOSOR312477-250MG
3-Acetylbicyclo[1.1.1]pentane-1-carboxylic acid
3-Acetylbicyclo[1.1.1]pentane-1-carboxylic acid
Vzorec: C₈H₁₀O₃
MW: 154,163 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD18826733
CAS číslo: 156329-75-8