Tisk…
Methyl 3-((tert-butoxycarbonyl)amino)bicyclo[1.1.1]pentane-1-carboxylate 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR312473-1G OR312473-5G
APOSOR312473-1GEA 4370 CZK
APOSOR312473-1G APOSOR312473-5G
Methyl 3-((tert-butoxycarbonyl)amino)bicyclo[1.1.1]pentane-1-carboxylate 97%
Methyl 3-((tert-butoxycarbonyl)amino)bicyclo[1.1.1]pentane-1-carboxylate
Vzorec: C₁₂H₁₉NO₄
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD24476148
CAS číslo: 676371-64-5