2-(Bicyclo[1.1.1]pentan-1-yl)acetic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
OR312470-25MG
OR312470-100MG
APOSOR312470-25MGEA
1160
CZK
APOSOR312470-25MG
APOSOR312470-100MG
2-(Bicyclo[1.1.1]pentan-1-yl)acetic acid
2-(Bicyclo[1.1.1]pentan-1-yl)acetic acid
Vzorec:
C₇H₁₀O₂ Storage Temperature: Refrigerator |
MDL Number:
MFCD19229645 CAS číslo: 131515-31-6 |