Tisk…
tert-Butyl 3-(bromomethyl)bicyclo[1.1.1]pentane-1-carboxylate
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR312464-1G OR312464-250MG
APOSOR312464-1GEA 163980 CZK
APOSOR312464-1G APOSOR312464-250MG
tert-Butyl 3-(bromomethyl)bicyclo[1.1.1]pentane-1-carboxylate
tert-Butyl 3-(bromomethyl)bicyclo[1.1.1]pentane-1-carboxylate
Vzorec: C₁₁H₁₇BrO₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD29037328
CAS číslo: 138732-34-0