Tisk…
3-Aminobicyclo[1.1.1]pentane-1-carboxylic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
OR312458-1G OR312458-250MG
APOSOR312458-1GEA 38690 CZK
APOSOR312458-1G APOSOR312458-250MG
3-Aminobicyclo[1.1.1]pentane-1-carboxylic acid
3-Aminobicyclo[1.1.1]pentane-1-carboxylic acid
Vzorec: C₆H₉NO₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD18826734
CAS číslo: 406947-32-8