Tisk…
Bicyclo[1.1.1]pentane-1,3-dicarboxamide
Dodavatel: Apollo Scientific
OR312456-1G OR312456-250MG
APOSOR312456-1GEA 4040 CZK
APOSOR312456-1G APOSOR312456-250MG
Bicyclo[1.1.1]pentane-1,3-dicarboxamide
Bicyclo[1.1.1]pentane-1,3-dicarboxamide
Vzorec: C₇H₁₀N₂O₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD20716860
CAS číslo: 1379318-53-2