Tisk…
3-Methylbicyclo[1.1.1]pentane-1-carboxylic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
OR312451-250MG
APOSOR312451-250MGEA 14290 CZK
APOSOR312451-250MG
3-Methylbicyclo[1.1.1]pentane-1-carboxylic acid
3-Methylbicyclo[1.1.1]pentane-1-carboxylic acid
Vzorec: C₇H₁₀O₂
MW: 126,153 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD19228632
CAS číslo: 65862-01-3