Tisk…
3-Cyanobicyclo[1.1.1]pentane-1-carboxylic acid 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR312449-1G OR312449-250MG
APOSOR312449-1GEA 61830 CZK
APOSOR312449-1G APOSOR312449-250MG
3-Cyanobicyclo[1.1.1]pentane-1-carboxylic acid 97%
3-Cyanobicyclo[1.1.1]pentane-1-carboxylic acid
Vzorec: C₇H₇NO₂
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD19229172
CAS číslo: 83249-02-9